Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie
Beschreibung
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie.
- Förderung größerer Plaques für effizienteres Bibliothek-Screening
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Steril; Einmalgebrauch
- Tiefe Petrischalen ermöglichen eine längere Kultivierungszeit
Bestellinformationen:
12 Stck. pro versiegelter Plastikhülle.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Stapelbar |
| Bodenform | Flach |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Petrischale |
| Wellanzahl | 0 |
| Anzahl pro Karton | 300 |
| Anzahl pro Packung | 12 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.