Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10073833
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Kariert:
Mit Raster
Ohne Raster
Packungsgröße:
30 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Kariert Packungsgröße
10073833 56,7 cm² Ohne Raster 6 Stück
10592954 21,5 cm² Ohne Raster 30 Stück
10463665 8,8 cm² Ohne Raster 30 Stück
10165613 56,7 cm² Mit Raster 6 Stück
10398963 21,5 cm² Mit Raster 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10073833 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 174902
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche.
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Merkmale:
  • Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—intakte Zelloberflächenproteine
  • Kein manuelles Abschaben—hohe Lebensfähigkeit der Zellen
  • 3x3-mm-Rasterdesign in 60-mm- und 100-mm-Schalen ermöglicht die Ernte einer Einzelzellsuspension oder kleiner Kolonien
  • Unterstützende Membranen in 35-mm-Schalen für die Ernte von Zellschichten und Anlagen von 3D-Gewebemodellen
  • Minimaler manueller Eingriff
Empfohlen für:
  • Kulturpassagen
  • Einzelzellanalysen
  • Zelltransplantationsforschung
  • 3D-Gewebemodelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100 mm, UpCell-Schale
Kulturfläche 56,7 cm²
Volumen (metrisch) Well 12,5 ml (Well)
Arbeitsvolumen (metrisch) 12,5 ml
Typ Zellkultur-Schale
Außendurchmesser (metrisch) 92 mm
Höhe (metrisch) 17 mm
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 6
Oberflächenbehandlung UpCell, temperaturempfindlich
Sterilität Steril
Kariert Ohne Raster
Wellform Round, Flat Bottom (F-well)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.