Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10592954
Change view
Click to view available options
Kulturfläche:
21,5 cm²
56,7 cm²
8,8 cm²
Kariert:
Mit Raster
Ohne Raster
Packungsgröße:
30 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Kariert unitSize
10592954 21,5 cm² Ohne Raster 30 Stück
10073833 56,7 cm² Ohne Raster 6 Stück
10463665 8,8 cm² Ohne Raster 30 Stück
10165613 56,7 cm² Mit Raster 6 Stück
10398963 21,5 cm² Mit Raster 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10592954 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 174903
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Oberfläche.
Für die nicht-enzymatische Ernte von adhärenten Zellen und die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Zellen und Oberflächenproteine durch die temperatursensitive Oberfläche der Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit UpCell™ Schalen. Bringen Sie die Kultur einfach auf Raumtemperatur, um Zellen in Suspension oder als Zellschichten mithilfe einer unterstützenden Membran zu entnehmen.
Die UpCell Oberfläche ermöglicht eine nicht-enzymatische Zellernte durch einfache Reduzierung der Temperatur der Zellkultur auf unter 32 °C. Dadurch entstehen Zellen mit erhöhter Lebensfähigkeit und intakten Zelloberflächenproteinen.
  • Keine enzymatische Behandlung (Trypsinierung) erforderlich—intakte Zelloberflächenproteine
  • Kein manuelles Abschaben—hohe Lebensfähigkeit der Zellen
  • 3x3 mm-Rasterdesign in 60 mm- und 100 mm-Schalen ermöglicht die Ernte einer Einzelzellsuspension oder kleiner Kolonien
  • Unterstützende Membranen in 35 mm-Schalen für die Ernte von Zellschichten und Anlagen von 3D-Gewebemodellen
  • Minimaler manueller Eingriff
Empfohlen für:
Passage von Kulturen; Einzelzellanalysen, Zelltransplantationsforschung, 3D-Gewebemodelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 60 mm, UpCell-Schale
Kulturfläche 21,5 cm²
Volumen (metrisch) Well 5 ml (Well)
Arbeitsvolumen (metrisch) 5 ml
Typ Zellkultur-Schale
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Höhe (metrisch) 15 mm
Anzahl pro Packung 5
Anzahl pro Karton 30
Oberflächenbehandlung UpCell, temperaturempfindlich
Sterilität Steril
Kariert Ohne Raster
Wellform Round, Flat Bottom (F-well)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.