Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Stick
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10449192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1800/Karton
Packungsgröße:
1800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10449192 1800/Karton 1800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10449192 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 472230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 €
    1410.07 € / 1800 Stück
    Sparen 79.93 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Nunc™-Immuno Stick in der Biotechnologie, in pharmazeutischen Labors oder bei der Herstellung von Impfstoffen und Diagnostekits.
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Nunc™-Immuno Stick in der Biotechnologie, in pharmazeutischen Labors oder bei der Herstellung von Impfstoffen und Diagnostekits. Das System besteht aus einem Röhrchen und einem Immunostick mit einem Rührer.
Merkmale:
  • Auswahl zwischen Thermo Scientific™ MaxiSorp™ oder Polysorb™
  • Röhrchen aus Polypropylen für minimale Adsorption von Assay-Komponenten
  • Rührer aus Polystyrol, Oberfläche, 5.2 cm2
  • Visuelles Ergebnis: abgesetztes Substrat oder farbige Lösung
  • Außenabmessungen (L × B): 1.93 × 0.47 Zoll (49 × 12 mm)
Bestellinformationen:
Anwendungsliteratur verfügbar.
Hinweis:
Die Herstellung und Verwendung synthetischer Materialien für Festphasen-Immunassays gemäß EU-Patentnummer 0126392 und US-Patentnummer 4,980,299 ist an Nunc A/S lizenziert. Materialien werden unter Lizenz von Ventrex Laboratories, Inc., US-Patentnummer 4,225,575 hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MaxiSorp Paddeloberfläche
Produkttyp ImmunoStick
Menge 1800/Karton