Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Washer
Artikelnummer. 10758091
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Packungsgröße
10758091 12 1 Stück
10337401 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758091 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 470175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Waschen Sie einfach eine Vielzahl von Mikrotiterplatten mit diesen Immuno Washers, erhältlich in 8- und 12-Kanal-Ausführungen für alle 96-Well-Mikrotiterplatten.
Waschen Sie sie einfach eine Vielzahl von Well-Platten mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Washer. Diese Washer sind ideal für Labore mit geringen Durchsätzen, die über keine Mikrotiterplatten-Washer verfügen, und sind in 8- und 12-Kanal-Versionen für alle 96-Well-Mikrotiterplatten erhältlich.
Einfache Handhabung.
--Individuelle Waschprotokolle möglich
--Gleichmässiges und effizientes Waschen
--Sehr robust und zuverlässig
--Auf alle Wellformen einstellbar
--Mit Gestell, nicht autoklavierbar
--Autoklavierbar bei 121°C
--Manuell ohne Stromanschluss
--Schlauchsatz bestehend aus 5m Silikonschlauch Φ 10mm, 1m Silikonschlauch Φ 5mm, 3 Schlauchklemmen, 1 Y-Stück
Typ: 12-Kanal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Plattentyp 96-Well-Platten
Anzahl Kanäle 12
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät
Enthält Ersatzteil-Kit, Messskala und Gestell.
Breite (angloamerikanisch) 4.5 in.
Breite (metrisch) 11.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10.25 in.
Höhe (metrisch) 26 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 3.75 in.
Tiefe (metrisch) 9.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.