Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Zentrifugenröhrchen; 11 ml
Beschreibung
Sichern Sie sich konsistente Ergebnisse beim Präparieren von Spermaproben mit den Thermo Scientific™ Nunc™ IVF 11 ml-Zentrifugenröhrchen. Diese Röhrchen werden auf Basis eines Toxizitätstests am Mausembryo im 1-Zell-Stadium gesondert zertifiziert; zu jeder Charge ist ein Zertifikat verfügbar.
Nunc™ InVitro™ Fertilisationsprodukte sind strengstens getestet, zertifiziert und validiert für IVF und bieten Sicherheit, Schutz und Reproduzierbarkeit für Ihre wertvollen Proben.
- Klare Graduierungen zur schnellen Identifizierung des Probenvolumens
- Für handelsübliche Zentrifugenrotoren geeignet
- CE-Zeichen für Medizinprodukte Klasse II für IVF Anwendungen gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Zertifikat bestätigt: Sterilität (SAL 10-6), nicht-pyrogen, Test USP-Klasse VI sowie Ergebnisse von Freigabetests (MEA und HSSA)
- Packungsgröße: fünf Stück pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, für Medizinprodukte gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, basierend auf einem Mausembryo-Toxizitätstest im Einzellstadium, Sterilität (SAL 10-6), Test der USP-Klasse VI |
| Kapazität (metrisch) | 11 ml |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl pro Karton | 300 |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Sterilität | Steril |
| Form | Konisch |
| Bodenform | Konisch |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Mehr anzeigen |