Learn More
Invitrogen™ Nunc MaxiSorp™ Flacher Boden
Beschreibung
Platten mit geringem Proteinbindungsvermögen liefern geringe Signale oder inkonsistente Daten. Die Verwendung von 96-Well-ELISA-Platten aus Polystyrol mit hohem Proteinbindungsvermögen ist für eine optimale Assay-Leistung unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Produktlinie | Nunc MaxiSorp |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | ELISA-Mikrotiterplatte |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Plattenblockierung | Keine |
| Menge | 96 tests |
Nur für Forschungszwecke