Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well Microplates, HydroCell
Artikelnummer. 10771634
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 10771634
Marke: Thermo Scientific™ 174907
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Mikrotiterplatten wurden für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen.
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Beschreibung F 96-Well Platte, HydroCell, klar, mit Deckel, steril (1/Packung, 8/Karton)
Array 8 x 12
Verpackung 8 Pk., 8 Cases
Produktlinie Nunc
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Microplate
Material Polystyrene
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung HydroCell
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 8
Anzahl pro Packung 8
Menge 8/Pk.
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.