Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well-Platte, Poly-D-Lysin-beschichtete Oberfläche, Packung mit 5
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 96-F-Well-Platte, Poly-D-Lysin, transparent, mit Deckel |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 400 μl |
| Typ | Mikrotiterplatte |
| Menge | 20/Packung |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Anzahl pro Karton | 20 |
| Farbe | Klar |
| Oberflächenbehandlung | Poly-D-Lysin |
| Sterilität | Aseptisch hergestellt |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.