Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well White/Clear Bottom Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 10
Artikelnummer. 10067581
Click to view available options
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 10067581
Marke: Thermo Scientific™ 265302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Weiß, durchsichtiger Boden; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel; Typ: Boden aus optischem Polymer
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Platten mit transparentem Boden und Polymerbasis haben Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfolie am Plattenboden. Die Platten wurden für Fluoreszenz- und Lumineszenzanwendungen in Zellkulturen sowie mikroskopische Anwendungen optimiert.
Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol mit Plattenböden aus Polymer oder Deckglas verbinden die optische Klarheit von reinem, kristallinem Polystyrol mit der optimalen Oberfläche für ein breites HTS-Anwendungsspektrum.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Erhältlich in schwarz für Fluoreszenztests oder in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenztests; beide mit transparentem Boden
  • Polymer-Trägerplatte
  • Arbeitsvolumen 50 bis 200 μl/Well
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
Bestellinformationen:
Bestellnr. 152040, 152036, 152028 und 152037 werden in Reinraumumgebung hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 10 Packungen, 30 Kartons
Produktlinie Nunc
Farbe Weiß
Produkttyp Transparente Polymerbasis
Ausführung des Rahmens Hoher Steg
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.