Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Beschreibung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ F96-Platten aus Polystyrol. Schwarze und weiße Platten sind für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften entwickelt. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Zertifiziert | Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 10 Packungen, 160 Kartons |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |