Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9045075
Click to view available options
Menge:
160/Karton
50 St./Karton
Packungsgröße:
160 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10174221
Marke: Thermo Scientific™ 137101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwarze, sterile Mikrotiterplatten mit Deckel. Ideal geeignet für Fluoreszenzmessungen mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz.
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ F96-Platten aus Polystyrol. Schwarze und weiße Platten sind für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften entwickelt. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
  • Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Zertifiziert Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 1 St./Packung; 50 St./Karton
Produktlinie Nunc
Farbe Schwarz
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 250 µl/Well
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Menge 50 St./Karton