missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with HydroCell™ Surface
Click to view available options
Wellanzahl:
6
12
24
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Inhibit the attachment of adherent cells and enable the formation of cell clusters with Thermo Scientific™ Nunc™ Multidishes with Thermo Scientific™ HydroCell™ Surface, featuring super-low cell binding capacity with premium quality.
HydroCell verhindert die Anhaftung von Zellen an die Kulturoberfläche und ermöglicht so die Kultur von Einzelzellen und Zellclustern in Suspensionen mit maximaler Probenrückgewinnung. Minimale Adsorption von Proteinen aus Medium und Zellabscheidungen. Mit HydroCell lassen sich homogenere Suspensionskulturen und höhere Erträge von Zellen und Proteinen erzielen. Besonders geeignet für die Kultur von Makrophagen, Monozyten, sowie verschiedenster Stammzelltypen. Erhältlich in Form von sterilen MicroWellPlatten, Petrischalen und Multischalen. Deckel mit Belüftungsnocken. Zertifiziert bezüglich Funktionalität, Sterilität, Toxizität und Pyrogenfreiheit.
Zellkulturprodukte mit HydroCell Oberfläche sind zum Gebrauch in der Forschung und zur einmaligen Verwendung bestimmt. Nicht zur Verwendung für klinische oder diagnostische Zwecke empfohlen. Die HydroCell Oberfläche ist lizensiert durch CellSeed Inc.
Typ: Multischale
Wells: 24
Kulturfläche/Well: 1,9 cm2
Masse: 128/86mm
Arbeitsvol./Well: 1mL
Zellkulturprodukte mit HydroCell Oberfläche sind zum Gebrauch in der Forschung und zur einmaligen Verwendung bestimmt. Nicht zur Verwendung für klinische oder diagnostische Zwecke empfohlen. Die HydroCell Oberfläche ist lizensiert durch CellSeed Inc.
Typ: Multischale
Wells: 24
Kulturfläche/Well: 1,9 cm2
Masse: 128/86mm
Arbeitsvol./Well: 1mL
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Verschlussfarbe | Clear |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Clear |
| Kulturfläche | 1.9 sq. cm |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | HydroCell |
| Typ | Multi Dish |
| Mehr anzeigen |
For research and single-use only.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur