Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen
Artikelnummer. 10551844
Ansicht ändern
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1050 cm2
1700 cm2
1800 cm2
2100 cm2
4200 cm2
Flaschenoberfläche:
Glatt
Vergrößert
Verpackung:
20/Karton
22/Karton
5/Beutel, 20/Karton
Packungsgröße:
20 Stück
22 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zellwachstumsbereich Flaschenoberfläche Verpackung unitSize
10551844 2100 cm2 Vergrößert 5/Beutel, 20/Karton 20 Stück
10059702 1050 cm2 Glatt 5/Beutel, 20/Karton 20 Stück
10712974 1050 cm2 Glatt 20/Karton 20 Stück
10263393 1050 cm2 Glatt 5/Beutel, 20/Karton 20 Stück
10627584 1700 cm2 Vergrößert 20/Karton 20 Stück
10385073 1800 cm2 Glatt 22/Karton 22 Stück
10704144 2100 cm2 Vergrößert 20/Karton 20 Stück
10596895 4200 cm2 Vergrößert 22/Karton 22 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10551844 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 216005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 €
    366.00 € / 20 Stück
    Sparen 169.00 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steigern Sie die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie gleichzeitig den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder einen höheren Arbeitsaufwand überflüssig.
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie so den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder eine Erhöhung des Arbeitsaufwands überflüssig. Das praktisch unzerstörbare PETG bietet zusätzliche Sicherheit für wertvolle Inhalte während ihrer Verarbeitung im Labor und in industriellen Anwendungen, einschließlich Impfstoffen, Zellkulturexpansion und der Produktion anderer Biopharmaka.
Hauptmerkmale:
  • Aus widerstandsfähigem PETG
  • Die Flaschen können auf -40 °C heruntergekühlt werden — und unterstützen Zellablösemethoden durch Einfrieren/Auftauen, wodurch die Abhängigkeit von Trypsin vermindert wird
  • Bietet Lösungen für alle Größenordnungen dank der vielfältigen Oberflächengrößen von 1.050 cm2 bis 4.200 cm2
  • Reduziert die Belastung des Handgelenks und steigert die Produktivität mit dem ergonomischen Schnellverschluss
  • Kann durch Chargennummer auf jeder Flasche zurückverfolgt werden
Empfohlen für:
  • Zellkulturerweiterung
  • Impfstoffproduktion
  • Antikörperproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Vergrößert
Farbe Durchsichtig
Beschreibung 2160-05
Material PETG
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 5
Verpackung 5/Beutel, 20/Karton
Zellwachstumsbereich 2100 cm2
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Produkttyp Rollerflasche
Verschlusstyp Schnellverschluss, Ergonomisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.