Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Beschreibung
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
- Nahtloses einteiliges Design: Verringert die Möglichkeit, durch eine Naht zu lecken
- Flache und tiefe Griffmulden: Das einzigartige ergonomische Design macht die Rollerflasche sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Handhabung hervorragend
- Proprietärer Herstellungsprozess: Größere Stoßfestigkeit
- Vertikale erweiterte Oberflächenausführung: Vertikale Rillenausrichtung erleichtert das Entleeren und reduziert den Produktrückhalt
Empfohlen für:
Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenoberfläche | Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung, Vaccine Production, Antibody Production |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 20 |
| Anzahl pro Packung | 2 |
| Verpackung | 2/Packung, 20/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.