Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Artikelnummer. 11967894
Ansicht ändern
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1450 cm²
850 cm2
Flaschenoberfläche:
Glatt
Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde
Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde
Vergrößert
Verschlusstyp:
EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe
EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe
Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe
Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe
Verpackung:
2/Packung, 20/Karton
2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20Packung, 20/Karton
Packungsgröße:
20 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zellwachstumsbereich Flaschenoberfläche Verschlusstyp Verpackung Packungsgröße
11967894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20Packung, 20/Karton 20 Stück
11947894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11977894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11957894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11987894 850 cm2 Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11997894 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11907904 850 cm2 Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11917904 850 cm2 Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
12311393 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
12311643 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 20Packung, 20/Karton 20 Stück
11947904 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11937894 1450 cm² Vergrößert Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11727634 1450 cm² Vergrößert Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11927894 1450 cm² Vergrößert Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20Packung, 20/Karton 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11967894 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 182720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    126.00 € / 20 Stück
    Sparen 4.00 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nunc™ Rollerflaschen aus Polystyrol ermöglichen eine zuverlässige Züchtung von Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit.
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
Merkmale:
  • Einteilige Ausführung eliminiert das Auslaufrisiko durch Schweißnähte.
  • Flache und tiefe Griffmulden ermöglichen eine ausgezeichnete manuelle und automatische Handhabung.
  • Firmeneigener Fertigungsprozess gewährleistet größere Stoßfestigkeit
  • Vertikale erweiterte Oberflächen erleichtern die Entleerung und reduzieren den Produktrückhalt
Empfohlen für:
  • Zellkulturerweiterung
  • Impfstoffproduktion
  • Antikörperproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung, Vaccine Production, Antibody Production
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 20
Verpackung 20Packung, 20/Karton
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Closure Included Ja
Graduated Ja
Verschlusstyp Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe
Form Rund
Produkttyp Rollerflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.