Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Artikelnummer. 12311393
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1450 cm²
850 cm2
Flaschenoberfläche:
Glatt
Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde
Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde
Vergrößert
Verschlusstyp:
EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe
EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe
Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe
Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe
Verpackung:
2/Packung, 20/Karton
2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20Packung, 20/Karton
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 12311393
Marke: Thermo Scientific™ 184902
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Nunc™ Rollerflaschen aus Polystyrol ermöglichen eine zuverlässige Züchtung von Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit.
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
  • Nahtloses einteiliges Design: Verringert die Möglichkeit, durch eine Naht zu lecken
  • Flache und tiefe Griffmulden: Das einzigartige ergonomische Design macht die Rollerflasche sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Handhabung hervorragend
  • Proprietärer Herstellungsprozess: Größere Stoßfestigkeit
  • Vertikale erweiterte Oberflächenausführung: Vertikale Rillenausrichtung erleichtert das Entleeren und reduziert den Produktrückhalt
Empfohlen für:
Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung, Vaccine Production, Antibody Production
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 2
Verpackung 2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Produkttyp Rollerflasche
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.