Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Artikelnummer. p-4521985
Change view
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1450 cm²
850 cm2
Flaschenoberfläche:
Glatt
Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde
Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde
Vergrößert
Verschlusstyp:
EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe
EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe
Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe
Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe
Verpackung:
2/Packung, 20/Karton
2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel
20Packung, 20/Karton
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Zellwachstumsbereich Flaschenoberfläche Verschlusstyp Verpackung unitSize
11947894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11967894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20Packung, 20/Karton 20 Stück
11977894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11957894 850 cm2 Glatt Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11987894 850 cm2 Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11997894 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11907904 850 cm2 Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton 20 Stück
11917904 850 cm2 Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
12311393 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 2/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
12311643 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 20Packung, 20/Karton 20 Stück
11947904 850 cm2 Glatte Oberfläche, tiefe Griffmulde EZ-Drehverschluss, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11937894 1450 cm² Vergrößert Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11727634 1450 cm² Vergrößert Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe 20/Packung, 20/Karton; Doppelbeutel 20 Stück
11927894 1450 cm² Vergrößert Einfaches Anbringen/Abnehmen, nicht belüftete Kappe 20Packung, 20/Karton 20 Stück
14 options
Artikelnummer. 11947894
Marke: Thermo Scientific™ 181702
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nunc™ Rollerflaschen aus Polystyrol ermöglichen eine zuverlässige Züchtung von Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit.
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
Merkmale:
  • Einteilige Ausführung eliminiert das Auslaufrisiko durch Schweißnähte.
  • Flache und tiefe Griffmulden ermöglichen eine ausgezeichnete manuelle und automatische Handhabung.
  • Firmeneigener Fertigungsprozess gewährleistet größere Stoßfestigkeit
  • Vertikale erweiterte Oberflächen erleichtern die Entleerung und reduzieren den Produktrückhalt
Empfohlen für:
  • Zellkulturerweiterung
  • Impfstoffproduktion
  • Antikörperproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung, Vaccine Production, Antibody Production
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 2
Verpackung 2/Packung, 20/Karton
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Produkttyp Rollerflasche
Verschlusstyp Einfaches Anbringen/Abnehmen, belüftete Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.