missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes

Artikelnummer. 10170993
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
1
4
8
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells unitSize
10170993 8 10 Stück
10727113 1 -
11722515 1 100 Stück
10766933 4 100 Stück
11732515 8 100 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10170993

Marke: Thermo Scientific™ 267062

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für molekularbiologische Anwendungen sind die unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ rechteckigen Schalen mit Standardabmessungen nach ANSI™ für die Automatisierung optimiert.

Nicht behandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Rectangular Dishes mit ANSI™-Standardabmessungen sind für molekularbiologische Anwendungen mit Roboterinstrumenten optimiert.

Rechteckige Schalen mit 1, 4 oder 8 Wells

  • Die 1-Well-Schale ist ideal für Hochdurchsatzanwendungen mit Petrischalen.
  • Die 4- und 8-Well-Schalen eignen sich bestens für die Assay-Untergliederung und das Untersuchen mehrerer Gen-Subsets.
  • Die 4-Well-Schale kann zwecks Lagerung vier Objektträger aufnehmen.

1-Well-Format

  • Praktisches Format für Zellkulturen
  • HTS-Anwendungen mit Petrischalen

4- und 8-Well Formate

  • Assay-Untergliederung
  • Untersuchen mehrerer Gen-Subsets
  • Waschen von Western-Blot-Streifen
  • 4-Well-Schale kann 4 Objektträger aufnehmen
  • Nützlich in allen Bereichen der Zellkultur, sowie Scale-Up und Klonieren

Bestellinformationen:

Kundenspezifische Barcodierung möglich

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Produkttyp Zellkultur-Schale
Anzahl Wells 8
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 11 ml
Wellform Rechteckig
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Höhe (metrisch) 59 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.