Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TopYield™ Streifen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ TopYield™ Streifen wurden speziell für die Flüssigphasen- bzw- Immun-PCR entwickelt und bieten fehlerfreie Flexibilität. Jedes Well wird im Rahmen arretiert und behält die gleiche Höhe bei, was genaues Ablesen und effizientes Waschen ermöglicht.
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Besteht aus 1 x 8 Streifen in einem Rahmen im 96 Well-Format.
- V-förmige Wells mit flachen, lesbaren Böden und dünnen Wänden (0.35 mm)
- Ausgezeichnete Proteinbindung und Wärmeübertragung
- Vergleichbar mit 0.2 ml-PCR-Röhrchen und den meisten 0.2-ml-Thermocycler-Formaten
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Ja |
| Bindungseigenschaft | Leicht hydrophil |
| Format | Streifenplatte |
| Kulturfläche | 234 mm2 |
| Beschreibung | 8-Well-Streifen |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Array | 1 x 8 |
| Verpackung | 1440 Kartons |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |