Learn More
NUP93 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607802 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607802 0.02 mL 0.02 Milliliter
18651412 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18607802 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2948880.02ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUP93 Polyclonal specifically detects NUP93 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NUP93
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias KIAA0095Nucleoporin Nup93,93 kDa nucleoporin, MGC21106, nuclear pore complex protein Nup93, nucleoporin 93kDa
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 670-819 of human NUP93 (NP_055484.3). IAERYRAQGISANKFVDSTFYLLLDLITFFDEYHSGHIDRAFDIIERLKLVPLNQESVEERVAAFRNFSDEIRHNLSEVLLATMNILFTQFKRLKGTSPSSSSRPQRVIEDRDSQLRSQARTLITFAGMIPYRTSGDTNARLVQMEVLMN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9688
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus