Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 12%
Artikelnummer. 17749893 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Packungsgröße
17749893 12-Well 1 Stück
17739893 10-Well 1 Stück
17759893 15-Well 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17749893 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. NP032E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 €
    627.65 € / 1 Stück
    Sparen 54.35 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das NuPAGE Bis-Tris Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das NuPAGE Bis-Tris Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten SureCast Gelen kompatibel ist.
Das NuPAGE Bis-Tris-Begrüßungspaket enthält:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE Bi-Tris Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• NuPAGE MES SDS-Laufpuffer, 20x (NP0002)
• NuPAGE LDS-Probenpuffer, 4x (NP0007)
• NuPAGE Probenreduzierungsmittel, 10x (NP0009)
• Vorgefärbte PageRuler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zu XCell SureLock Mini-Cell
XCell SureLock Mini-Cell ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Mini-Cell ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jedes XCell SureLock Mini-Cell kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeten Netzteilen variieren.
Informationen zu NuPAGE Bis-Tris-Gelen
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die für eine optimale Trennung einer Vielzahl von Proteinen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt. Verwenden Sie NuPAGE Gele zudem zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei routinemäßiger Anwendung.
Transfer
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von NuPAGE Transferpuffer (NP0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit II Blot-Modul(B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mithilfe des Invitrogen Power Blotters oder der schnelle trockene Transfer mithilfe des iBlot 3 Gel-Transfergerätes (IB31001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 4 bis 12%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Trennbereich 3,5 bis 260 kDa
Wells 12-Well
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
Produktlinie NuPAGE
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Zelle