Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar
Artikelnummer. 12669827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12669827 10 Platten 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12669827 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5025A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Support general microbial cultivation with this agar, a reliable medium for growing a variety of bacteria.
Support general microbial cultivation with Nutrient Agar, a reliable medium for growing a variety of bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Inhalt und Lagerung 2°C to 12°C
Format 90 mm
Herstellungsort Germany
Produkttyp Agar Plate
Füllvolumen 17 mL
Menge 10 Platten