Learn More
Thermo Scientific™ Nährstoff-Agar (Neigung)
Artikelnummer. 12817202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Stück/Packung
24 Stück/Packung
Füllgewicht:
3.0 g + 0.3 g
Verpackungsart:
Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Zweihundert Sirup-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Füllgewicht Verpackungsart Packungsgröße
12817202 24 Stück/Packung 3.0 g + 0.3 g Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton 1 Stück
12773586 200 Stück/Packung 3.0 g + 0.3 g Zweihundert Sirup-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12817202 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0336B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kultivieren Sie mit diesem nahrhaften, gebrauchsfertigen Schrägagar nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten.
Kultivieren Sie nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährbouillon-Schrägen. Dieses nicht-selektive Flüssigmedium enthält Rindfleischextrakte in Kombination mit Pepton, Hefeextrakten und Natriumchlorid und liefert Stickstoffverbindungen, Kohlenstoff, Vitamine und einige Spurenelemente, die notwendig für das Wachstum von Bakterien sind.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Schrägen mit Nährbouillon.
  • Geeignet für die allgemeine Kultivierung von weniger anspruchsvollen Mikroorganismen.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Schrägen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Nährstoff-Agar (Neigung)
Format Bijou-Fläschchen
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 3.0 g + 0.3 g
Verpackungsart Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 24 Stück/Packung