missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Nutrient Broth

Artikelnummer. 30018562
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018562

Marke: Melford N151005000.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For cultivating a variety of non-fastidious organisms.

For cultivating a variety of non-fastidious organisms.

Dissolve 8 grams in one liter distilled water. Heat solution to boiling with continuous stirring for one minute. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.

Store at room temperature.

Beef Extract: 3 g/L

Pancreatic Digest of Gelatin: 5 g/L

Spezifikation

Menge 5 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt