Learn More
Thermo Scientific™ Nährbouillon (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. 12786929
Click to view available options
Füllgewicht:
10,0g + 0,3g
3.0 g + 0.3 g
Verpackungsart:
Vierundzwanzig Bijou-Flaschen mit Plastik-Schraubverschluss in einem Karton
Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 12786929
Marke: Thermo Scientific™ BO0210E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kultivieren Sie nicht anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit diesen nahrhaften, gebrauchsfertigen Flaschen.
Kultivieren Sie nicht-anspruchsvolle Mikroorganismen für die Prüfung von Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit gebrauchsfertigen Flaschen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährbouillon. Dieses nicht-selektive Flüssigmedium enthält Rindfleischextrakte in Kombination mit Pepton, Hefeextrakten und Natriumchlorid und liefert Stickstoffverbindungen, Kohlenstoff, Vitamine und einige Spurenelemente, die notwendig für das Wachstum von Bakterien sind.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Flaschen mit Nährbouillon.
  • Geeignet für die allgemeine Kultivierung von weniger anspruchsvollen Mikroorganismen.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
 Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format Universalflaschen
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Füllgewicht 10,0g + 0,3g
Verpackungsart Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 24 Stück/Packung