missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NVX-207, MedChemExpress
Beschreibung
NVX-207, a Betulinic acid-derived anti-cancer compound, shows anti-tumor activity (mean IC50=3.5 μM) against various human and canine cell lines. NVX-207-induced apoptosis is associated with activation of the intrinsic apoptotic pathway via cleavage of caspases -9, -3, -7 and of PARP.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NVX-207 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 745020-66-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C36H59NO6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (207.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]1(CC[C@H]2C(C)=C)[C@@]2([H])[C@](CC[C@@]3([H])[C@]4(CC[C@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](OC(C)=O)C5(C)C)C)C)([H])[C@@]4(C)CC1)OCC(CO)(N)CO |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?