Learn More
Edwards Vacuum™ nXDS6i Vakuumpumpe
Artikelnummer. 13502740
Change view
Click to view available options
Spannung:
250 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
13502740 250 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13502740
Marke: Edwards Vacuum™ A73501983
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Die nXDS Scroll-Trockenpumpe ist eine der leistungsstärksten Pumpen ihrer Klasse und bietet eine außergewöhnliche Pumpleistung, ultimative Vakuumleistung und moderne Bauweise.
  • Das Lagerschild gewährleistet eine Trennung der Prozessgase, die Lagerschmierung sorgt für ein sauberes Vakuum
  • Fortschrittliche Scroll-Form- und Spitzendichtungstechnologien – für erstklassige Vakuumleistung und hervorragende Endvakuumwerte
  • Einzigartiges Spitzendichtungs-Design – reduziert den Verschleiß erheblich, um so die Wartung zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern
  • Leiser Betrieb – typische Betriebsgeräuschen von < 52 dB(A) für minimale Umweltbelastung
  • Erweiterte Schnittstelle – bietet eine Vielzahl herkömmlicher, analoger und digitaler Steuermethoden, die eine Fernsteuerung/Überwachung über RS232 oder RS485 ermöglichen
  • Integrierter intelligenter Antrieb – mit Auto-Sensing-Eingang für eine an allen Standorten optimierte Pumpenleistung
  • Pumpbereich – umfasst 6, 10, 15 und 20 m3h-1
Spezifikation
Max. Vakuum 0,020 mbar/0,015 Torr
Modell nXDS 6i
Gewicht (angloamerikanisch) 58 lb.
Gewicht (metrisch) 26,2 kg
Frequenz 50/60 Hz
Maximaler Druck 200 mbar
Spannung 250 V