Learn More
IBA Lifesciences NY-ESO-1-Peptid SLLMWITQV (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15352126 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 15352126
Marke: IBA Lifesciences 67013901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA GmbH™ NY-ESO-1 Peptid SLLMWITQV (HLA-A*0201) ist ein Einzel-Peptid zur Stimulation humaner NY-ESO-1-spezifischer CD8+-T-Zellen.
  • Gefriergetrocknetes Pulver
  • Reinheitsgrad > 80 %
  • Endotoxin-frei
  • Die Peptid-Löslichkeit hängt von Aminosäuresequenz und Modifikationen ab. Für die Auflösung von Peptiden empfehlen wir Folgendes:
    • Ultraschallbehandlung erhöht die Löslichkeit.
    • 10% Essigsäure im Lösungsmittel erleichtert die Auflösung basischer Peptide.
    • 10 % Ammoniumbikarbonat erleichtert die Auflösung saurer Peptide.
    • Für Peptide mit extrem geringer Löslichkeit in wässrigen Lösungen sollten zuerst organische Lösungsmittel wie z. B. DMSO, Isopropanol, Methanol und Acetonitril verwendet werden. Sobald die Peptide vollständig gelöst sind, kann schrittweise solange Wasser hinzugefügt werden, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist.
  • Produkt gemäß (EU) Nr. 1272/2008 [CLP] ist nicht als gefährlich eingestuft.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Empfohlen: - 25 °C bis 15 °C
Menge 1 mg