Learn More
GVS Nylon 66 (NY) Membrane, Disc
Artikelnummer. 32178666
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0.1 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
5 μm
Durchmesser (metrisch):
37 mm
47 mm
90 mm
142 mm
20 cm
293 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
25 Stück
5 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
32178666 1.2 μm 37 mm 100 Stück
32178241 0.45 μm 47 mm 1000 Stück
32178427 5 μm 293 mm 25 Stück
32178375 0.65 μm 90 mm 25 Stück
32177744 0.65 μm 20 cm 5 Stück
32178592 1.2 μm 20 cm 5 Stück
32178060 0.1 μm 20 cm 5 Stück
32177639 5 μm 47 mm 100 Stück
32177922 0.8 μm 293 mm 25 Stück
32177733 0.8 μm 47 mm 100 Stück
32177642 0.8 μm 20 cm 5 Stück
32177653 5 μm 20 cm 5 Stück
32178548 0.65 μm 142 mm 25 Stück
32177384 0.45 μm 293 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 32178666 Lieferant GVS Lieferanten-Nr. 1230356
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GVS Nylon 66 (NY) Membranes are hydrophilic and available in pore sizes from 0.1 to 5.0 μm.
  • Sterilization and clarification of aqueous and organic solvent solutions
  • HPLC sample preparation
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Microporous Filter
Format Disc
Material Nylon
Porengröße 1.2 μm
Sterilität Non-sterile
Typ Membrane Filter
Durchmesser (metrisch) 37 mm