Learn More
Masterflex™ Nylon-Winkelverbinder mit Stecktülle
Artikelnummer. 15394178
Click to view available options
Anschlussgröße:
2 Anschlüsse, 1/2 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
10 Packungen
Artikelnummer. 15394178
Marke: Masterflex™ 3062281
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie 90-Grad-Biegungen in flexiblen Schläuchen ohne Knicke.
  • Ideal für Niederdruckanwendungen
  • Chemisch beständig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
  • Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Beschreibung 90°-Winkelschlauchanschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Nylon
Zur Verwendung mit Flexible Schläuche
Anschlussgröße 2 Anschlüsse, 1/2 in. Schlauch-ID
Sterilisationsmethode Nur EtO