Learn More
Masterflex™ Stecknippelreduzierstück aus Nylon
Artikelnummer. 12427260
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
115,87 x 12,7mm
12,7 x 12,7mm
19,05 x 12,7mm
6,35 x 3,175mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12427260 6,35 x 3,175mm 10 Stück
12457260 115,87 x 12,7mm 10 Stück
12447260 12,7 x 12,7mm 10 Stück
12467260 19,05 x 12,7mm 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 12427260
Marke: Masterflex™ 3061614
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit 6,35 x 3,175mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Stecknippelreduzierstück