Learn More
Masterflex™ Stecknippelreduzierstück aus Nylon
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
115,87 x 12,7mm
12,7 x 12,7mm
19,05 x 12,7mm
6,35 x 3,175mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 12,7 x 12,7mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Stecknippelreduzierstück |