Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon
Artikelnummer. 12437250
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
12,7mm
15,8mm
19,05mm
3,17mm
6,35 x 6,35mm
9,52 x 6,35mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12437250
Marke: Masterflex™ 3061506
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 3,17 mm
Material Nylon
Zur Verwendung mit 3,17mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Gewindegröße 0,12 in. NPT
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Schlauchtülle