Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon
Artikelnummer. 12487250
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
12,7mm
15,8mm
19,05mm
3,17mm
6,35 x 6,35mm
9,52 x 6,35mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12487250 15,8mm 10 Stück
12477250 12,7mm 10 Stück
12497250 19,05mm 10 Stück
12437250 3,17mm 10 Stück
12457250 6,35 x 6,35mm 10 Stück
12467250 9,52 x 6,35mm 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 12487250
Marke: Masterflex™ 3061526
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 15,8 mm
Material Nylon
Zur Verwendung mit 15,8mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Gewindegröße 0,5 in. NPT
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Schlauchtülle