Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
12,7mm
15,8mm
19,05mm
3,17mm
6,35 x 6,35mm
9,52 x 6,35mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 19,05 mm |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 19,05mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Gewindegröße | 0,5 in. NPT |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |