Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 12,7mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Gewindegröße | 0,5 in. NPT |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |