Learn More
Cole-Parmer™ Nylon-Becherbürsten
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Clean glassware easily with these brushes. Cole-Parmer™ Nylon Beaker Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water.
- Konturierte Bürsten ermöglichen es Ihnen, abgewinkelte Bereiche mühelos zu erreichen
- Die Bürsten verfügen über einen weißen Kunststoffgriff, der kein Bakterienwachstum unterstützt oder Wasser hält
- Rundbürsten reduzieren Kratzer und sorgen für eine effektive Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becherbürste |
| Bristle Material | Nylon |
| Griffmaterial | Kunststoff |
| Spitzentyp | Radial |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 79 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,49 in. |
| Länge (metrisch) | 165 mm |
| Menge | Je 1 |