Learn More
Epredia™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeutel
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
L
Menge:
1.000/Packung
200/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Shandon™ Nylon-Biopsiebeuteln eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.
- Geringeres Verlustrisiko bei kleinen Proben
- Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
- Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
- Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 x 1,7 in. (31 x 43 mm)
- Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 x 2,6 (″ 45 x 65 mm)
- Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 x 3,5 in. (75 x 85 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Menge/Beutel |
| Material | Nylon |
| Farbe | Blau |
| Länge (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 65 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,6 in. |
| Größe | Mittel |
| Menge | 500/Packung |