Learn More
Biodesign™ Zell-Mikrosiebrollen aus Nylon
Artikelnummer. 12644807
Change view
Click to view available options
Porengröße:
50 um
Gehäuse 100um
Gehäuse 10um
Gehäuse 15um
Gehäuse 25um
Gehäuse 8um
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
12644807 50 um 1 Stück
12634807 Gehäuse 100um 1 Stück
12984267 Gehäuse 10um 1 Stück
12974267 Gehäuse 15um 1 Stück
12954267 Gehäuse 25um 1 Stück
12994267 Gehäuse 8um 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12644807
Marke: Biodesign™ N50R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfäden, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich ist. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden.
Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Platten und Rollen mit Siebhaltern und Kreisen mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
  • Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
  • Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
  • Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
  • Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
  • Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
  • Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
  • Vorfilter verhindern ein Verstopfen des Hauptfilters
CellMicroSieves™ ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen und Zellschutt.
Spezifikation
Menge Je
Porengröße 50 um
Typ Mikrosiebe für Zellen
Material Nylon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung bestimmter Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe
Format Roll