Learn More
Biodesign™ Quadratische Zell-Mikrosiebblätter aus Nylon
Beschreibung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfäden, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich ist. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden.
Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Platten und Rollen mit Siebhaltern und Kreisen mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
- Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
- Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
- Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
- Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
- Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
- Vorfilter verhindern ein Verstopfen des Hauptfilters
CellMicroSieves™ ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen und Zellschutt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 3/Packung |
| Porengröße | Gehäuse 35um |
| Typ | Mikrosiebe für Zellen |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung bestimmter Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe |
| Format | Square Sheet |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.