Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. 11513554
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
12,70 mm
20,32 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
9,53 mm
19,05 mm
36,5 mm
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Form unitSize
11513554 20,32 mm 36,5 mm Rechteck -
11509393 12,7 mm - Rund 1 Packung
11583544 25,4 mm 9,53 mm Rechteck 1 Packung
10315222 12,70 mm 19,05 mm Rechteck 1 PK
11845375 25,4 mm 36,5 mm Rechteck 1 PK
5 options
Artikelnummer. 11513554
Marke: Brady™ 029678
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 22,86 mm
Etiketten pro Zeile 9
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1026 Labels/Pk.
Menge 1026/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Dimensions (LxW) 36.5 x 20.32 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.437 in.
Länge (metrisch) 36.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (metrisch) 20,32 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 20.32 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.437 in.
Höhe (metrisch) 36,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 36,50 mm
Alternate Part Number LAT-37-799-1