Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
12,70 mm
20,32 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
9,53 mm
19,05 mm
36,5 mm
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Beschreibung
Farbbänder sind nicht erforderlich.
In der 1. Spalte der Tabelle sind spezielle Anwendungsbeispiele für die Etiketten angegeben. Selbstverständlich können die Etiketten auch bei anderen Probenbehältern eingesetzt werden
Die Etikettengrösse entspricht in der Regel auch dem bedruckbarem Bereich. Lediglich bei selbstlaminierenden Etiketten ist der Druckbereich kleiner und in der Tabelle angegeben
Wir bieten ein breites Spektrum verschiedener Etikettenmaterialien mit speziellen Eigenschaften an:
F - Gefrierschrank (-80°C)
N - Flüssigstickstoff
A - Autoklav
H - Heisswasserbad (100°C)
S - Selbstlaminierendes Etikett
L - Flaches Profil (extrem dünn)
R - Ablösbar
Für: Röhrchen 0,5/0,7mL
Anwendung: F N A
Format: 25/10mm
Material: B-799
In der 1. Spalte der Tabelle sind spezielle Anwendungsbeispiele für die Etiketten angegeben. Selbstverständlich können die Etiketten auch bei anderen Probenbehältern eingesetzt werden
Die Etikettengrösse entspricht in der Regel auch dem bedruckbarem Bereich. Lediglich bei selbstlaminierenden Etiketten ist der Druckbereich kleiner und in der Tabelle angegeben
Wir bieten ein breites Spektrum verschiedener Etikettenmaterialien mit speziellen Eigenschaften an:
F - Gefrierschrank (-80°C)
N - Flüssigstickstoff
A - Autoklav
H - Heisswasserbad (100°C)
S - Selbstlaminierendes Etikett
L - Flaches Profil (extrem dünn)
R - Ablösbar
Für: Röhrchen 0,5/0,7mL
Anwendung: F N A
Format: 25/10mm
Material: B-799
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | LaserTab Laserbedruckbares Etikett |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Nylongewebe |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mehr anzeigen |