Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. p-8001597
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
12,70 mm
20,32 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
9,53 mm
19,05 mm
36,5 mm
Form:
Rechteck
Rund
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
Artikelnummer. 11513554
Marke: Brady™ 029678
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 22,86 mm
Etiketten pro Zeile 9
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1026 Labels/Pk.
Menge 1026/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Dimensions (LxW) 36.5 x 20.32 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.437 in.
Länge (metrisch) 36.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (metrisch) 20,32 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 20.32 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.437 in.
Höhe (metrisch) 36,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 36,50 mm
Alternate Part Number LAT-37-799-1