Learn More
Brady™ Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe
Artikelnummer. p-8001163
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,70 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
36,5 mm
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11533554
Marke: Brady™ 029680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bedruckbare Blanko-Etiketten für Laserdrucker.
  • Bedruckbare Blanko-Etiketten für Laserdrucker
  • LaserTab Series Etiketten aus Nylongewebe mit Polyamidbeschichtung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Bedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 15,24 mm
Etiketten pro Zeile 13
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1014 Labels/Pk.
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Dimensions (LxW) 36,50 x 12,7 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.44 in.
Länge (metrisch) 36.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1.44 in.
Höhe (metrisch) 36,5 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 36,50 mm
Alternate Part Number LAT-38-799-1