Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Artikelnummer. 15164027
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 1/8 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 3/32 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8-27 NPT-Gewinde-Ellbogen
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 3/32 in.-Schlauchtüllenadapter
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
15164027 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8-27 NPT-Gewinde-Ellbogen 25 Stück
15101425 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 3/32 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung 25 Stück
13525770 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 3/32 in.-Schlauchtüllenadapter 25 Stück
15351161 Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 1/8 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15164027 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 4550580
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Schlauchanschlüsse mit flachem Profil für halbstarre Schläuche aus Materialien wie Nylon, Polyethylen und Polypropylen.Luer-Anschlüsse (weiblich) aus Nylon mit Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Querströmungen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
  • Standard-Schlauchanschluss für flexible Schläuche
  • Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Turbulenzen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
  • Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8-27 NPT-Gewinde-Ellbogen
Verpackungsmenge 25/Packung
Produkttyp Weibliche Luer-Verbindung