Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 1/8 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 3/32 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 1/8-27 NPT-Gewinde-Ellbogen
Passend für Luer-Anschluss (weiblich) x 3/32 in.-Schlauchtüllenadapter
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Standard-Schlauchanschluss für flexible Schläuche
- Schlauchanschluss mit glatter Innenfläche zur Verringerung von Turbulenzen und dem Risiko von Leitungskontaminationen
- Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | Passend für Luer-Anschluss (weiblich) 1/8 in. Schlauchtülle mit weiter Öffnung |
| Verpackungsmenge | 25er-Packung |
| Produkttyp | Weibliche Luer-Verbindung |