Learn More
Cole-Parmer™ Essentials FORCEPS EINWEG
Artikelnummer. 11739649 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
114 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11739649 114 mm 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 11739649
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 0644325
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Get a more precise grip with these Reinforced Nylon Disposable Forceps with Serrated Pointed Tips.
  • Corrugated handles provide you with a secure grip.
  • Reduce cross contamination with these disposable forceps.
  • Disposable.
  • Forceps are available in Polystyrene and reinforced Nylon.
  • Choose from sterile, autoclavable, as well as blunt or pointed tips.
  • Sterile forceps are individually wrapped with easy to open peel-packs.
  • Non-sterile forceps are autoclavable.
  • Serrated pointed tips are ideal for handling smaller objects.
  • Serrated blunt tips are more for general use.
Spezifikation
Spitzenform Spitz
Anzahl pro Packung 100 Stück/Packung
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Material Nylon
Länge (metrisch) 114 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) 100 Stück/Packung
Typ Pinzette