Learn More
Masterflex™ NYLON OLIVE 1/8' MNPT X6,4MM X6,4MM
Beschreibung
- Konstruktion aus Nylon
- Anwenderfreundlich
- Sterilisierbar über ETO
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 1/4 in.-NPT(M)-Gewinde x 1/8 in. Innendurchmesser |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Schlauchgröße | Passend für Schläuche mit 1/4 in.-NPT-Anschluss, 1 /8-in.-ID-Schlauch |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 1/4 in. NPT(M) |
| Produkttyp | Rohradapter mit Außengewinde, Nylon, 1/8 in. x 1/4 in. |