Learn More
Masterflex™ Nylon-Winkelstücke mit NPT(F)-Gewinde
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/2 in. FNPT
1/8 in. FNPT
3/4 in. FNPT
3/8 in. FNPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
0.9 Zoll
1.42 Zoll
1.89 Zoll
2.36 Zoll
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Nylon-Winkelstücke mit NPT(F)-Gewinde
- Erhältlich in verschiedenen Materialien und Größen
- Packung mit sechs Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1.89 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 48 mm |
| Verpackungsmenge | 6 Anschlüsse |
| Anschlussgröße | 1/2 in. FNPT |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Breite (metrisch) | 48 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.89 Zoll |
| Form | Gewinkelt |
| Produkttyp | PFA-Winkelverbindung mit NPT-Innengewinde |